Merck
643483
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基-3-溴-5-甲基吡啶
97%
别名:
N-(3-溴-5-甲基-2-吡啶基)乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9BrN2O
分子量:
229.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ncc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-3-7(9)8(10-4-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI 密鑰
BJABQGWWODTQNB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)