Merck
643475
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基-5-溴-6-甲基吡啶
97%
别名:
N-(5-溴-6-甲基-2-吡啶基)乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9BrN2O
分子量:
229.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
154-158 °C (lit.)
官能基
amide
bromo
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI 密鑰
LDBWQGWJCPCZIN-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)