Merck
642711
Sigma-Aldrich
2-(3-吡啶基)-1H-苯并咪唑
97%
别名:
2-(3-吡啶基)苯并咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9N3
CAS号:
分子量:
195.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES 字串
c1cncc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-11-10(5-1)14-12(15-11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,(H,14,15)
InChI 密鑰
BOUOQESVDURNSB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)