Merck
642630
Sigma-Aldrich
3-(2-甲基-1,3-噻唑-4-基)苯胺
97%
别名:
2-甲基-4-(3-氨基苯基)噻唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2S
CAS号:
分子量:
190.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc(cs1)-c2cccc(N)c2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-12-10(6-13-7)8-3-2-4-9(11)5-8/h2-6H,11H2,1H3
InChI 密鑰
CPHZPWZSSBCSAH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)