Merck
642193
Sigma-Aldrich
反式-1-(3-氯苯基)-2-硝基乙烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH=CHNO2
CAS号:
分子量:
183.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
InChI 密鑰
GXQRAWTWDNHGBS-SNAWJCMRSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3