Merck
642010
Sigma-Aldrich
2-羟基-3-碘-5-硝基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3IN2O3
CAS号:
分子量:
265.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
203-207 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ncc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-4-1-3(8(10)11)2-7-5(4)9/h1-2H,(H,7,9)
InChI 密鑰
DPHDSYLWPVMRTM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3