Merck
641944
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 DL-二硫代苏糖醇
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
solid
交联
1 % cross-linked with divinylbenzene
标记范围
2.0-3.0 mmol/g S loading
粒径
100-200 mesh
应用
钯清除剂
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)