Merck
641812
Sigma-Aldrich
5-乙氧羰基-2-呋喃基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7BrO3Zn
分子量:
284.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
浓度
0.5 M in THF
密度
0.979 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)o1
InChI
1S/C7H7O3.BrH.Zn/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6;;/h3-4H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
SPOXGPWMGANQMR-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品。®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)