Merck
640476
Sigma-Aldrich
6-氯苯并二氢吡喃-4-酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7ClO2
CAS号:
分子量:
182.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
97-102 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc2OCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
InChI 密鑰
LLTDYHFVIVSQPJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2