Merck
639419
Sigma-Aldrich
2-氟-6-丙氧基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12BFO3
分子量:
198.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
104-109 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCOc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-6-14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
InChI 密鑰
MRVRMZWHFZYTCY-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)