Merck
639389
Sigma-Aldrich
3-乙氧基-2-氟苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10BFO3
分子量:
183.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
78-83 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H10BFO3/c1-2-13-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)12/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DCUXBPVUKGENEJ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)