Merck
639249
Sigma-Aldrich
5-氟-2-巯基苄醇
97%
别名:
5-氟-2-巯基苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSC6H3(F)CH2OH
分子量:
158.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
60-64 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCc1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H7FOS/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
InChI 密鑰
IGEXHILBHGLPBB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)