Merck
639125
Sigma-Aldrich
2-联苯溴化镁 溶液
0.5 M in diethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4MgBr
CAS号:
分子量:
257.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
0.5 M in diethyl ether
密度
0.800 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
Br[Mg]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-9H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NCZXESZVEDNTHU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-40.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-40 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)