化驗
97%
形狀
solid
mp
115-119 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
MAYOFTZUJPQKET-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves