Merck
638714
Sigma-Aldrich
4-硝基-3-(三氟甲基)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4F3NO4
CAS号:
分子量:
235.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12(15)16/h1-3H,(H,13,14)
InChI 密鑰
JIQCKYQIVYCTEZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves