Merck
638463
Sigma-Aldrich
4-碘苯肼
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7IN2
CAS号:
分子量:
234.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES 字串
NNc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H7IN2/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5/h1-4,9H,8H2
InChI 密鑰
IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves