Merck
638382
Sigma-Aldrich
4-溴-2-硝基均三甲苯
97%
别名:
1-溴-3-硝基-2,4,6-三甲基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10BrNO2
CAS号:
分子量:
244.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
沸点
106-107 °C/1.3 mmHg (lit.)
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(C)c(c(C)c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c1-5-4-6(2)9(11(12)13)7(3)8(5)10/h4H,1-3H3
InChI key
IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)