方案
97%
表单
solid
mp
121-125 °C (lit.)
官能团
amine
nitro
phenyl
SMILES字符串
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-13-6-8-15(9-7-13)19-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-11H,12H2
InChI key
MSDHJAWQEZOXGV-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3