About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9Cl2N5 · HCl
CAS号:
分子量:
282.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
259.5-263.5 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI key
OSGGBIXVZCEAHI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3