Merck
637394
Sigma-Aldrich
N-(Boc-5-溴-2-吲哚基)硼酸
别名:
1-(叔丁氧羰基-5-溴-1H-吲哚-2-基)硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H15BBrNO4
分子量:
339.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2cc(Br)ccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H15BBrNO4/c1-13(2,3)20-12(17)16-10-5-4-9(15)6-8(10)7-11(16)14(18)19/h4-7,18-19H,1-3H3
InChI 密鑰
RBYTXZMVOGZESQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
商品
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.