About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H58
CAS号:
分子量:
490.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
solid
mp
66-70 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C36H58/c1-5-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-35-31-34(28-8-4)36(32-33(35)27-7-3)30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-6-2/h31-32H,5-6,9-26,29-30H2,1-4H3
InChI key
QCWGPRMXEPJPFN-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3