About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O2S · HBr
CAS号:
分子量:
225.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
90%
表单
solid
mp
171-181 °C (lit.)
SMILES字符串
Br.Nc1nc(cs1)C(O)=O
InChI
1S/C4H4N2O2S.BrH/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8;/h1H,(H2,5,6)(H,7,8);1H
InChI key
DZRNWHJFOOMUGU-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3