Merck
635839
Sigma-Aldrich
3-(二乙氧基甲基)苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16O3
分子量:
208.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5050 (lit.)
bp
160 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(OCC)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-6-10(8-11)9-13/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZNUTVQHYWZPSSR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup