About This Item
线性分子式:
C6H4OCH2C6H4ClB(OH)2
CAS号:
分子量:
262.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
推荐产品
表单
solid
mp
153-158 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
XHGOCNFADOJUMW-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含有不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3