Merck
635170
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-甲基氨基吡啶
50-100 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
交聯
1 % cross-linked
標籤範圍
1.5 mmol/g N loading
粒徑
50-100 mesh
SMILES 字串
CNc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)