Merck
635154
Sigma-Aldrich
3-氟-4-碘甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H3FCH3
CAS号:
分子量:
236.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.5810 (lit.)
沸点
138-139 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(I)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
197.6 °F - closed cup
闪点(°C)
92 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)