Merck
634891
Sigma-Aldrich
铝酸锶镧
single crystal substrate, <001>, 99.99% trace metals basis
别名:
氧化锶镧铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SrLaAlO4
CAS号:
分子量:
317.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
描述
single side polished
化驗
99.99% trace metals basis
介電常數
16.8
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
尺寸
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
1650 °C (lit.)
密度
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
半導體屬性
<001>
SMILES 字串
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
InChI 密鑰
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
高温超导薄膜的良好基底。
外觀
四边形(a = 3.756Å,= 12.63Å)
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Navjot Kaur et al.
Neuron, 107(6), 1197-1211 (2020-07-25)
Neural stem cells directly or indirectly generate all neurons and macroglial cells and guide migrating neurons by using a palisade-like scaffold made of their radial fibers. Here, we describe an unexpected role for the radial fiber scaffold in directing corticospinal