Merck
634050
Sigma-Aldrich
5-溴-1-(叔丁基二甲基硅基)-1H-吲哚
97%
别名:
5-溴-1-TBDMS-1H-吲哚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20BrNSi
分子量:
310.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.574
bp
158 °C/0.10 mmHg
密度
1.224 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C14H20BrNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-9-8-11-10-12(15)6-7-13(11)16/h6-10H,1-5H3
InChI 密鑰
WBOWSDFSONZNEE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3