推荐产品
同位素純度
90 atom % D
化驗
97% (CP)
bp
34-36 °C (lit.)
密度
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]\C([2H])=C(\OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChI 密鑰
YOWQWFMSQCOSBA-MGGKGRBPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-20.2 °F
閃點(°C)
-29 °C