Merck
633895
Sigma-Aldrich
2-丙醇-1,3-13C2
99 atom % 13C
别名:
异丙醇-1,3-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(13CH3)2CHOH
分子量:
62.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
82 °C (lit.)
mp
-89.5 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3]C([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-ZDOIIHCHSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)