Merck
633550
Sigma-Aldrich
4-甲基噻吩-2-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O2S
CAS号:
分子量:
142.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
122-126 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1csc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
YCIVJGQMXZZPAB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves