Merck
633208
Sigma-Aldrich
4-甲基噻唑-5-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NOS
CAS号:
分子量:
127.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1scnc1C
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)