Merck
632899
Sigma-Aldrich
2,3-二氟甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3F2
CAS号:
分子量:
128.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
ZNEHIDGAPGVZSA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
62.6 °F
閃點(°C)
17 °C