Merck
632627
Sigma-Aldrich
硼酸,聚合物键合型
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
polymer bound boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
交联
1 % cross-linked with divinylbenzene
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
标记范围
1.3-2.3 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
应用
用于寡糖合成的高分子试剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)