Merck
632597
Sigma-Aldrich
4,5-二苯咪唑啉酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12N2O
CAS号:
分子量:
236.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
>300 °C
SMILES字符串
O=C1NC(=C(N1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18)
InChI key
JAWYWGRTWUVTEN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)