Merck
632481
Sigma-Aldrich
2-特戊酰胺基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2O
CAS号:
分子量:
178.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
71-75 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccn1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-10(2,3)9(13)12-8-6-4-5-7-11-8/h4-7H,1-3H3,(H,11,12,13)
InChI key
CGSPVYCZBDFPHJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)