Merck
631337
Sigma-Aldrich
3-羟基-4-甲氧基苄胺盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
189.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
mp
190-195 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
Cl.COc1ccc(CN)cc1O
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
InChI key
IEVBKUSXLSVMOB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)