Merck
631310
Sigma-Aldrich
3,5-二甲氧基-4-羟基苯乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O5
CAS号:
分子量:
212.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
127-131 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C10H12O5/c1-14-7-3-6(5-9(11)12)4-8(15-2)10(7)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)