Merck
631272
Sigma-Aldrich
2-氨基-3,4,5-三甲氧基苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO5
CAS号:
分子量:
227.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
方案
97%
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
137-141 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COc1cc(C(O)=O)c(N)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13NO5/c1-14-6-4-5(10(12)13)7(11)9(16-3)8(6)15-2/h4H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)