Merck
631035
Sigma-Aldrich
4-苄氧基-N-甲基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OC6H4NHCH3
CAS号:
分子量:
213.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.6040 (lit.)
沸点
204-206 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CNc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO/c1-15-13-7-9-14(10-8-13)16-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,11H2,1H3
InChI key
BCSUDKSCMABXKY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)