Merck
630845
Sigma-Aldrich
3-庚炔-1-醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O
CAS号:
分子量:
112.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.456
bp
80-82 °C/15 mmHg
密度
0.920 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCC#CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-3,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
PSWHODJVUOXHKA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F
閃點(°C)
74 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)