Merck
630713
Sigma-Aldrich
3,4-二氢-3-氧代-2H-(1,4)-苯并噁嗪-2-基-乙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO4
分子量:
207.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
177-181 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CC1Oc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO4/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
GBWCBWJRILQTBI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)