Merck
630705
Sigma-Aldrich
3,4-二氢-3-氧-2H-(1,4)-苯噻嗪-2-乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO3S
CAS号:
分子量:
223.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
182-186 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CC1Sc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
QWXLTZQRYJBZQT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves