Merck
630691
Sigma-Aldrich
6-氯硫代苯并二氢吡喃-4-酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7ClOS
CAS号:
分子量:
198.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClOS/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)