Merck
630462
Sigma-Aldrich
3,3-二氟-2-(2-吡咯烷基甲基)丙烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11F2NO2
分子量:
191.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
折射率
n20/D 1.4916 (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)\C(CC1CCCN1)=C(/F)F
InChI
1S/C8H11F2NO2/c9-7(10)6(8(12)13)4-5-2-1-3-11-5/h5,11H,1-4H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
AADSEYMFBPZLJU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)