product name
L--叔亮氨酸甲酯 盐酸盐, ≥99.0% (AT)
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +17.5±1°, c = 1% in methanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to off-white
mp
183.0 °C
應用
cell analysis
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI 密鑰
HRTQWUHFSXVRPY-NUBCRITNSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3