Merck
617210
Sigma-Aldrich
蒽醌-d8
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14D8O2
CAS号:
分子量:
216.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
379-381 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
應用
electronics
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
RZVHIXYEVGDQDX-PGRXLJNUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)