Merck
617008
Sigma-Aldrich
三苯基-d15-氧化膦
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6D5)3PO
CAS号:
分子量:
293.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
mp
150-157 °C
質量偏移
M+15
SMILES 字串
O=P(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H]
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
InChI 密鑰
FIQMHBFVRAXMOP-KLHTYYPYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
356.0 °F - closed cup
閃點(°C)
180 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)