Merck
616958
Sigma-Aldrich
依那普利拉-苯基-d5
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18D5H19N2O5
分子量:
353.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
98% (CP)
表单
solid
分子量
353.34 by atom % calculation
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D
InChI key
LZFZMUMEGBBDTC-HJJZLVALSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)