Merck
616656
Sigma-Aldrich
甜菜碱-三甲基-d9 盐酸盐
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)3N(Cl)CH2CO2H
分子量:
162.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
241-242 °C (lit.)
质量偏移
M+9
SMILES字符串
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
HOPSCVCBEOCPJZ-KYRNGWDOSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)